Merck
281859
Sigma-Aldrich
丙二酸二乙酯-2-13C
99 atom % 13C
别名:
1,3-二乙酯丙二酸-2-13C酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH2(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
161.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
5.52 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 40 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCOC(=O)[13CH2]C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
InChI 密鑰
IYXGSMUGOJNHAZ-HOSYLAQJSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90.00 °C - closed cup