Merck
291501
Sigma-Aldrich
甲基氯甲基二氯硅烷
98%
别名:
(氯甲基)二氯甲基硅烷, (氯甲基)甲基二氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ClCH2)Si(CH3)Cl2
CAS号:
分子量:
163.51
Beilstein:
969205
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
密度
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3
InChI 密鑰
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eugen Weisheim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12436-12448 (2015-07-28)
Directed tridentate Lewis acids based on the 1,3,5-trisilacyclohexane skeleton with three ethynyl groups [CH2Si(Me)(C2H)]3 were synthesised and functionalised by hydroboration with HB(C6F5)2, yielding the ethenylborane {CH2Si(Me)[C2H2B(C6F5)2]}3, and by metalation with gallium and indium organyls affording {CH2Si(Me)[C2M(R)2]}3 (M = Ga, In