Merck
291226
Sigma-Aldrich
马来酸二烯丙酯
technical grade, 93%
别名:
Maleic Acid Diallyl Ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2OCOCH=CHCOOCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
196.20
Beilstein:
1725954
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
蒸汽密度
6.6 (vs air)
蒸汽壓力
4 mmHg ( 25 °C)
化驗
93%
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
106-116 °C/4 mmHg
mp
−47 °C (lit.)
密度
1.074 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O4/c1-3-7-13-9(11)5-6-10(12)14-8-4-2/h3-6H,1-2,7-8H2/b6-5-
InChI 密鑰
ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 萜烯马来酸烯丙酯单体的合成和表征:该研究展示了一条新的萜烯马来酸烯丙酯合成途径,识别了其不同于典型萜烯马来酸酯的化学结构,该物质可影响香料和香精工业的生产 (Hummel et al., 2019)。
  • 聚合物化学中的钯催化氢化硅烷化:探索了马来酸二烯丙酯在钯催化反应中的的抑制性质,为聚合物生产中固化过程的控制提供见解 (Lukin et al., 2020)。
  • 聚丙烯酸酯修饰的聚对苯二甲酸乙二酯膜表面:合成了一种新型甲基丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸酯-马来酸二烯丙酯-马来酸共聚物,用于改善PET膜的阻氧性质,这种膜对包装应用很关键(Zhong et al., 2021)。
  • DMAA-DAM凝胶/水凝胶的合成和表征:该研究关注的是以N,N-二甲基丙烯酰胺和马来酸二烯丙酯制备的非水性凝胶,目的在于肠道特定区域的靶向药物递送(Bhuyan et al., 2023)。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)