等級
for analytical purposes
化驗
98%
mp
140-142 °C (lit.)
密度
1.49 g/mL (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
[K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟乙酸钾可在各种有机反应中用作多功能化学试剂。可用作亲核取代和乙酰化相关反应的三氟乙酰阴离子(CF3CO2-)源。
應用
三氟乙酸钾可用作三氟甲基化反应试剂。可用于通过氯化亚铁催化的脱羧反应及后续的有机硫氰酸汞类物质的三氟甲基化反应合成三氟甲基硫醚。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Young H Lim et al.
ACS nano, 9(2), 1995-2008 (2015-01-27)
The development of well-defined polymeric nanoparticles (NPs) as delivery carriers for antimicrobials targeting human infectious diseases requires rational design of the polymer template, an efficient synthetic approach, and fundamental understanding of the developed NPs, e.g., drug loading/release, particle stability, and