Merck
27826
Sigma-Aldrich
聚[( R )-3-羟基丁酸 co-( R ),3-羟基缬草酸]
~9:1
别名:
(R)-3-羟基丁酸和 (R)-3-羟基缬草酸的共聚物, Biopol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
InChI
1S/C27H44O12/c1-7-20(10-11-28)37-24(31)13-18(5)35-27(34)16-22(9-3)39-25(32)14-19(6)36-26(33)15-21(8-2)38-23(30)12-17(4)29/h11,17-22,29H,7-10,12-16H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI 密鑰
HFQOLOYVZLYECE-CGXUPHRESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
比例 (R)-3 - 羟基丁酸 : (R)-3 - 羟基戊酸 ≥9:1 (NMR)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)