Merck
277789
Sigma-Aldrich
1-溴-3,5-二氯苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3Cl2
CAS号:
分子量:
225.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
bp
232 °C/757 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1cc(Cl)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI 密鑰
DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene on treatment with iPrMgCl.LiCl in THF and then DMF at 0°C, followed by the reaction with molecular iodine and aq NH3 yields the corresponding aromatic nitrile.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Practical one-pot conversion of aryl bromides and ?-bromostyrenes into aromatic nitriles and cinnamonitriles.
Ishii G, et al.
Tetrahedron, 69(5), 1462-1469 (2013)