Merck
261521
Sigma-Aldrich
甲酸丁酯
97%
别名:
蚁酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOO(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1742108
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Absolute rate coefficient for the reaction of Cl atom with butyl formate has been measured by laser photolysis-resonance fluorescence technique.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Absolute rate constants for the reactions of Cl atoms with a series of esters.
Notario A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(18), 3112-3117 (1998)