Merck
245852
Sigma-Aldrich
甲酸丙酯
97%
别名:
甲酸正丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOCH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
1739272
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.03 (vs air)
蒸汽壓力
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
自燃溫度
851 °F
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
EPR study of radicals derived from n-propyl formate.
Journal of Magnetic Resonance, 39(1), 137-140 (1969)