Merck
260568
Sigma-Aldrich
丙酮醛-1-肟
98%
别名:
异亚硝丙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH=NOH
CAS号:
分子量:
87.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
65-67 °C (lit.)
官能基
amine
ketone
oxime
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
InChI 密鑰
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
應用
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)