Merck
250066
Sigma-Aldrich
溴化铝 溶液
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AlBr3
CAS号:
分子量:
266.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級:
anhydrous
形狀:
liquid
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 81.3 °C)
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
濃度
1.0 M in dibromomethane
密度
2.522 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)