Merck
247014
Sigma-Aldrich
三氯化硼甲硫醚络合物
99%
别名:
三氯化硼-甲硫醚, 二甲基硫醚-三氯化硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2S · BCl3
CAS号:
分子量:
179.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
反應適用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
88-90 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES 字串
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI 密鑰
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
简易固态的三氯化硼。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)