推荐产品
包含
300-400 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.483
密度
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=C(C=C)OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.CCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O
InChI
1S/C17H20O8.C15H20O6.C14H18O7/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4;1-5-12(16)19-9-15(8-4,10-20-13(17)6-2)11-21-14(18)7-3;1-4-11(16)19-8-14(7-15,9-20-12(17)5-2)10-21-13(18)6-3/h5-8H,1-4,9-12H2;5-7H,1-3,8-11H2,4H3;4-6,15H,1-3,7
InChI 密鑰
JKLIUCYDNJCWHA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
- 交联剂,合成可生物降解的聚(1,3-三亚甲基碳酸酯)(PTMC)网络,提高抗蠕变性能和热稳定性。PMTC网络在软组织工程领域得到了广泛的应用。
- 作为单体前驱体,通过光聚合制备光固化牙科复合材料。
- 制备低驱动电压、中高对比度、快速响应的聚合物分散液晶(PDLC)薄膜。这些PDLC薄膜用于光电器件,如oled, FET和太阳能电池。
- 作为单体混合物,通过光聚合法制备生物3D打印树脂。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup