Merck
245038
Sigma-Aldrich
1-溴十一烷
98%
别名:
十一烷基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10Br
CAS号:
分子量:
235.20
Beilstein:
1098390
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
8.2 (vs air)
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
137-138 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
InChI 密鑰
IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1-Bromoundecane (undecyl bromide) was used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran).
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantioselective total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin using Oppolzer?s sultam directed aldol reaction.
Kumaraswamy G and Markondaiah B.
Tetrahedron Letters, 49(2), 327-330 (2008)