Merck
237353
Sigma-Aldrich
对二乙胺苯甲酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
193.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
mp
192-193 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
LNYTUARMNSFFBE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3