蒸汽壓力
1 Pa ( 305 °C)(lit.)
1 mmHg ( 428 °C)
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
crystals and lumps
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zinc
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C (lit.)
mp
293 °C (lit.)
溶解度
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 羰基底物与酸性亚甲基试剂的Knoevenagel缩合反应
- 二氢嘧啶酮的无溶剂合成。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.