主要文件
1.08816
Supelco
氯化锌
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
氯化锌, 二氯化锌, 二氯锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnCl2
CAS号:
分子量:
136.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-592-0
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
1 mmHg ( 428 °C)
1.33 hPa ( 428 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
形狀
powder
效力
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
≤1.2% Oxide chloride (as ZnO)
pH值
4.6-5.5 (10% in water)
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
732 °C/1013 hPa
mp
287-304 °C
293 °C (lit.)
密度
2.93 g/cm3 at 22 °C
體積密度
1400‑1800 kg/m3
負離子痕跡
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Al:, passes test
Ca: ≤0.001%
Ca:, passes test
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Fe:, passes test
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
Mg:, passes test
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
heavy metals:, passes test
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Influences of the Reaction Temperature and Catalysts on the Pyrolysis Product Distribution of Lignocellulosic Biomass (Aspen Wood and Rice Husk).: 本研究评估了反应温度和氯化锌催化剂对生物质来源热解产物分布的影响。这些发现对于优化生物燃料生产过程至关重要,证明了氯化锌如何改变产物产量和特性(Sun et al., 2023)。
  • Mechanistic study of ZnSe nanocrystal formation from zinc halides.: 本研究探索了硒化锌 (ZnSe) 纳米晶体的形成机制,尤其是基于氯化锌前体时。这项研究对于光电子和光伏领域应用至关重要,毕竟这类领域格外需要精确控制纳米晶体特性(Mingabudinova et al., 2023)。
聯結
替代:ZX0065-1; ZX0065-20; ZX0065
分析報告
含量测定(配位滴定法,ZnCl₂):98.0 - 100.5 %
鉴别:通过测试
不溶物: ≤ 0.005 %
pH值(10 %;水):4.6 - 5.5
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.003 %
氯氧化物(以ZnO计): ≤ 1.20 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.002 %
铝 铝、钙、镁、重金属、铁:通过测试
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Cd(镉): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.02 %
Mg(镁): ≤ 0.01 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
NH₄(铵): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3