Merck
227471
Sigma-Aldrich
乙酸戊酯,异构体混合物
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
别名:
乙酸戊酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O2
分子量:
130.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.402
密度
0.876 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES 字串
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Amyl acetate is an olfactant. The sensitivity of rat pups towards amyl acetate was studied.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)