所有图片(5)
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
CAS号:
分子量:
139.24
Beilstein:
2076559
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
technical grade
環保替代產品評分
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isonitrile
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChI 密鑰
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品属于重新设计产品类别,在“更安全的溶剂和助剂”、“节能设计”和“降解设计”绿色化学原则方面取得了重大进步。 点击此处查看其DOZN记分卡。
應用
1,1,3,3-四甲基丁基异氰化物用于合成取代的呋喃和酰亚胺。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Ramazani A and Holagh MV.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(1), 171-178 (2008)