Merck
225959
Sigma-Aldrich
乙醚溴化镁
99%
别名:
Dibromo(1,1′-oxybis(ethane))magnesium, Dibromo(diethyl ether)magnesium, Magnesium bromide diethyl etherate, Magnesium bromide etherate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgBr2 · O(C2H5)2
CAS号:
分子量:
258.23
Beilstein:
4937320
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
官能基
ether
SMILES 字串
Br[Mg]Br.CCOCC
InChI
1S/C4H10O.2BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
乙醚溴化镁作为试剂用于:
  • 路易斯酸催化的狄尔斯-阿尔得反应中
  • 通过坎尼扎罗反应将芳香醛转化为醇和羧酸
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Asymmetry, 2, 1193-1193 (1991)
Room-temperature Cannizzaro reaction under mild conditions facilitated by magnesium bromide ethyl etherate and triethylamine
Abaee M, et al.
Organic Letters, 7, 5893-5895 (2005)