Merck
225045
Sigma-Aldrich
2-(苯磺酰基)苯胺
97%
别名:
邻氨基二苯砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SO2C6H4NH2
CAS号:
分子量:
233.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
120-122 °C (lit.)
官能基
sulfone
SMILES 字串
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI 密鑰
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
應用
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)