Merck
M54503
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)苯胺
97%
别名:
4-(甲基巯基)苯胺, 4-氨基茴香硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4NH2
CAS号:
分子量:
139.22
Beilstein:
774506
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.639 (lit.)
bp
272-273 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI 密鑰
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)