Merck
213934
Sigma-Aldrich
双三苯基膦二羰基镍
别名:
双三苯基膦二羰基镍(0), Nickel(0)bis(triphenylphosphine) dicarbonyl, 二羰基双(三苯基膦)镍(0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2Ni(CO)2
CAS号:
分子量:
639.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
206-209 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;/h2*1-15H;;;
InChI 密鑰
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于催化:
  • 环三聚反应
  • 环寡聚反应
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)