Merck
212407
Sigma-Aldrich
直接蓝 71
Dye content 50 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H23N7O13S4 · 4Na
CAS号:
分子量:
1029.87
顏色索引編號:
34140
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 50%
λmax
594 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥15000 at 283-289 nm in water at 0.01 g/L
≥30000 at 582-588 nm in water at 0.01 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ccc2c(O)c(N=Nc3ccc(N=Nc4ccc(N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c7ccccc47)c8ccc(cc38)S([O-])(=O)=O)c(cc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C40H27N7O13S4.4Na/c41-22-8-10-25-21(16-22)17-38(64(58,59)60)39(40(25)48)47-46-35-15-14-34(28-11-9-24(20-30(28)35)61(49,50)51)45-44-33-13-12-32(26-4-1-2-5-27(26)33)43-42-23-18-31-29(37(19-23)63(55,56)57)6-3-7-36(31)62(52,53)54;;;;/h1-20,48H,41H2,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
QTTDXDAWQMDLOF-UHFFFAOYSA-J
一般說明
直接蓝 71 是一种具有三个偶氮键的偶氮染料。 它可用于对膜固定抗体和蛋白质进行染色,用于研究抗原-抗体相互作用。
應用
直接蓝 71 已用于对固定在 PVDF 上的组织切片进行染色以进行原位蛋白质组分析,并可对电转染膜和大脑切片进行染色以显示其结构。直接蓝染色也适用于评估蛋白质结合情况和蛋白质浓度的定性验证。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)