品質等級
成份
Dye content, ≥50%
技術
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
λmax
597 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(cc3cc(c(N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H25N5O19S6.4Na/c27-23-22-15(13-20(53(37,38)39)24(23)30-28-16-1-5-18(6-2-16)51(33,34)11-9-49-55(43,44)45)14-21(54(40,41)42)25(26(22)32)31-29-17-3-7-19(8-4-17)52(35,36)12-10-50-56(46,47)48;;;;/h1-8,13-14,32H,9-12,27H2,(H,37,38,39)(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
HFIYIRIMGZMCPC-UHFFFAOYSA-J
一般說明
應用
- 用于光催化降解合成灰水流出物中RB5染料的优化研究(即蒸馏水的含水RB5),以了解不同光反应参数对降解动力学的影响。
- 作为纺织染料,被用于研究大分子物质染料去除性能评价的生物活性炭系统
- 上流式搅拌填充床反应器(USPBRs)中的厌氧还原
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves