化驗
98%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (subl.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3