Merck
209090
Sigma-Aldrich
六氯锇(IV)酸钾
technical grade
别名:
Osmium potassium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2OsCl6
CAS号:
分子量:
481.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級:
technical grade
形狀:
powder
等級
technical grade
品質等級
形狀
powder
mp
600 °C (dec.) (lit.)
密度
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI 密鑰
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)