About This Item
线性分子式:
K2PtCl6
CAS号:
分子量:
485.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
reagent grade
品質等級
化驗
98%
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI 密鑰
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六氯铂酸钾(K2PtCl6)是一种无机化合物,常用作制备铂基化合物的铂(Pt)前体。
應用
六氯铂酸钾(K2PtCl6)可用于合成:
- 用于气相氢化硅烷化反应的K2PtCl6-PEG/SiO2络合物催化系统。
- 通过水裂解制备的用于析氢反应(HER)的铂修饰焦磷酸镍 β-Ni2P2O7/Pt 和磷酸镍Ni3(PO4)2/Pt 催化剂。
- 用于水解过氧化氢制氧的聚吡咯/铂复合物球催化剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Lee, J. M.; Chang, S.
Tetrahedron Letters, 47, 1375-1375 (2006)