Merck
197645
Sigma-Aldrich
1,2,4-三氮唑 钠衍生物
technical grade
别名:
三唑钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H2N3Na
CAS号:
分子量:
91.05
Beilstein:
3570104
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
形狀
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
InChI 密鑰
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
應用
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
197645-10G4061838346957
197645-50G4061833545003