Merck
192058
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸 部分钠盐 溶液
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
别名:
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~240,000 by GPC
成份
Na, 0.3%
濃度
25 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.373
密度
1.09 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution is a surface-treating polyelectrolyte used in the preparation of nanoparticles.
應用
Poly(acrylic acid) partial sodium salt can be used:
  • To synthesize Eu3+-doped Gd2O3 in hollow nanoparticle structures.
  • As a sensing layer to fabricate a relative humidity sensor.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)