Merck
432784
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸钠
cross-linked
别名:
聚(丙烯酸),部分钠盐-接枝-聚(环氧乙烷), 2-丙烯酸,均聚物,钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder (Free-flowing granular)
交聯
cross-linked
粒徑
90-850 μm
密度
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
相关类别
一般說明
聚丙烯酸钠(ASAP)是一种丙烯酸钠盐基亲水性聚合物,结构中以羰基和钠为主要基团。两种基团均对具有吸收潜力的聚合物链有利。由于在液体存在下,ASAP链会膨胀并形成凝胶物质,因此它可以用作超吸收材料。
應用
用作水基溢出液体的吸收剂。用作水的助留剂和缓释助剂。
特點和優勢
超吸收性聚合物。可吸收许多倍于自身重量的水性流体。
吸收水性流体供给在压力下保留流体的凝胶。聚合物在水中会溶胀但不会溶解。盐含量越高,可吸收水量越低。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Preparation and swelling properties of crosslinked sodium polyacrylate
Liu M and Guo T
Journal of Applied Polymer Science, 82(6), 1515-1520 (2001)
Biocompatible Polymeric Materials and Tourniquets for Wounds (2010)
Synthesis of self-crosslinking sodium polyacrylate hydrogel and water-absorbing mechanism
Hua F and Qian M
J. Mater. Sci., 36(3), 731-738 (2001)