Merck
187402
Sigma-Aldrich
5-氯-2-硝基苯甲醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NO2)CH2OH
CAS号:
分子量:
187.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
mp
78-79 °C (lit.)
SMILES 字串
OCc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
ULYZTHQGJXPEFT-UHFFFAOYSA-N
應用
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol was used in the synthesis of carbamates.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation of carbamates from amines and alcohols under mild conditions.
D'Addona D and Bochet CG.
Tetrahedron Letters, 42(31), 5227-5229 (2001)