Merck
182745
Sigma-Aldrich
聚(乙烯甲基酮)
average Mw ~500,000 by GPC
别名:
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(COCH3)]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~500,000 by GPC
折射率
n20/D 1.5 (lit.)
轉變溫度
Tg 28 °C
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)C=C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)