Merck
181919
Sigma-Aldrich
聚(己二酸乙二醇酯)
average Mw ~10,000 by GPC
别名:
二羟基封端的乙二醇己二酸聚酯, 聚(乙二醇己二酸酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
chunks
品質等級
分子量
average Mw ~10,000 by GPC
密度
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
InChI 密鑰
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
181919-5G
181919-25G4061838137821