Merck
175994
Sigma-Aldrich
甲胺-d2 氯化氘
≥98 atom % D
别名:
盐酸甲胺-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3ND2·DCl
CAS号:
分子量:
70.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
形狀
solid
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl[2H].[2H]N([2H])C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i/hD3
InChI 密鑰
NQMRYBIKMRVZLB-ZRLBSURWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)