推荐产品
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
技術
NMR: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1