Merck
293172
Sigma-Aldrich
溴乙酸乙酯-2-13C
99 atom % 13C
别名:
13C Labeled acrylic acid, 13C Labeled ethyl bromoacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br13CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
167.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
1.515 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCOC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1
InChI 密鑰
PQJJJMRNHATNKG-LBPDFUHNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)