Merck
174408
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,5-二甲基噻唑 盐酸盐
98%
别名:
2-Amino-4,5-dimethylthiazole monohydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8N2S · HCl
CAS号:
分子量:
164.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
273-274 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cc1nc(N)sc1C
InChI
1S/C5H8N2S.ClH/c1-3-4(2)8-5(6)7-3;/h1-2H3,(H2,6,7);1H
InChI 密鑰
XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride may be used in the synthesis of 2-[3-[3-(piperidinomethyl)phenoxy]propionamido]-4,5-dimethylthiazole.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)