Merck
171344
Sigma-Aldrich
1,1-环己基二乙酸
98%
别名:
(1-Carboxymethyl-cyclohexyl)-acetic acid, 1,1-Bis(carboxymethyl)cyclohexane, 2,2′-(Cyclohexane-1,1-diyl)diacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
200.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
181-185 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16O4/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
YQPCHPBGAALCRT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)