Merck
168440
Sigma-Aldrich
α,β-二溴氢桂皮酸
≥99%
别名:
2,3-二溴-3-苯基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(Br)CH(Br)CO2H
CAS号:
分子量:
307.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H,(H,12,13)
InChI 密鑰
FXJWTHBNVZNQQP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
在液氨中研究了α,β-二溴氢肉桂酸去氢溴化法
應用
α,β-二溴氢肉桂酸(2,3-二溴-3-苯丙酸)用于微波辐射一锅法合成烯炔
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of (Z)-1-bromo-1-alkenes and terminal alkynes from anti-2, 3-dibromoalkanoic acids by microwave-induced reaction.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(16), 4043-4052 (2005)
Dehydrobromination of a, ?-Dibromohydrocinnamic Acid in Liquid Ammonia1.
Paulson RV and MacGregor WS.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 679-681 (1951)