Merck
163511
Sigma-Aldrich
羟基甲亚磺酸 单钠盐 二水合物
别名:
甲醛次硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2SO2Na · 2H2O
CAS号:
分子量:
154.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
mp
64-68 °C (lit.)
溶解度
alcohol: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
官能基
sulfinic acid
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h2H,1H2,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI 密鑰
UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
一般說明
人们研究了 pH 值范围为 4-8 时羟基甲烷亚磺酸与亚氯酸盐的氧化反应。它是一种含硫还原剂
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2 - Repr. 2
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Recent trends in the chemistry of sulfur-containing reducing agents.
Makarov, SV.
Russ. Chem. Rev., 70(10), 885-895 (2001)
Oxyhalogen-Sulfur Chemistry: Oxidation of Hydroxymethanesulfinic Acid by Chlorite 1.
Salem MA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(22), 9377-9384 (1996)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly