Merck
52367
Supelco
溴化十六烷基三甲铵
suitable for ion pair chromatography, LiChropur
别名:
CTAB, 溴化十六烷基三甲铵, 溴棕三甲铵, 鲸蜡烷三甲基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS号:
分子量:
364.45
Beilstein:
3598189
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
描述
cationic
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder or crystals
品質
LiChropur
分子量
average mol wt 62,000
凝集数
170
技術
ion pair chromatography: suitable
CMC
0.92
mp
248-251 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
&lambda ;
10 % in methanol
紫外吸收
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
11
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB) 是一种季铵盐,含有一个长链疏水性烷基链,称为双亲性。在极性溶液中,疏水离子相互作用形成具有疏水核和极性表面的离散聚集体,称为胶束。
應用
采用 2,6-吡啶二甲酸间接紫外检测法,制备了葡萄酒毛细管区带电泳测定有机酸过程中配制的缓冲溶液。
其他說明
离子对色谱添加剂;TLC 的离子对试剂
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Gastrointestinal tract, Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
471.2 °F - closed cup
閃點(°C)
244 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
E. Kwong et al.
Journal of Chromatography A, 28, 563-563 (1990)
A. Junker-Buchheit et al.
J. Planar Chromatogr., 1, 214-214 (1988)
Hexadecyltrimethylammonium bromide.
Campanelli AR and Scaramuzza L.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 42 (10), 1380-1383 (1986)
Peter A. Williams, M.J. Hudson
Recent Developments in Ion Exchange, 88-88 (2012)
H. Siren et al.
Mikrochimica Acta, 2 (1-3), 77-77 (1989)