Merck
159638
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基苯甲醇
99%
别名:
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2OH
CAS号:
分子量:
168.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
bp
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)