化驗
98%
光學活性
[α]23/D −14.2°, c = 2 in acetic acid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
82-84 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3