Merck
15531
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OSu
≥98.5% (N)
别名:
Boc-L-缬氨酸羟基琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N2O6
CAS号:
分子量:
314.33
Beilstein:
1551859
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (N)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)