Merck
15217
Sigma-Aldrich
双(三氯甲基)碳酸酯
purum, ≥99.0% (AT)
别名:
三光气, 固体光气
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3COCOOCCl3
CAS号:
分子量:
296.75
Beilstein:
1787583
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
solid
mp
77-82 °C
官能基
carbonate
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
InChI 密鑰
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
双(三氯甲基)碳酸酯被用于制备Fmoc-氨基酸氯化物。它也用于制备芳基-(Z)-乙烯基氯化物
其他說明
易于处理的结晶型光气替代物;1 摩尔试剂的反应性相当于 3 摩尔光气
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Eckert, B. Forster
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 922-922 (1987)
P.R.M. Muller
Spec. Chem., 14, 357-357 (1994)
R. Cortez et al.
Synthetic Communications, 21, 285-285 (1991)
G.B. Gill et al.
Tetrahedron Letters, 30, 3229-3229 (1989)
E Falb et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 53(5), 507-517 (1999-07-29)
This paper reports procedures for the straightforward in situ generation of Fmoc-amino acid chlorides using bis-(trichloromethyl)carbonate (BTC) and their utilization for difficult couplings during solid-phase peptide synthesis. The BTC-mediated coupling of all Fmoc-protected proteinogenic amino acids to a large variety