Merck
151939
Sigma-Aldrich
甲醇-OD
99.5 atom % D
别名:
mono-Deuteromethanol, Methyl alcohol-OD, 氘代甲醇-d
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OD
CAS号:
分子量:
33.05
Beilstein:
1730948
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
65.5 °C (lit.)
同位素純度
99.5 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0250% water
water
折射率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氘化甲醇(甲醇-OD,CH3OD)是一种氘化形式的甲醇。吸附在清洁的 W(100)表面上的 CH3OD 的离解将形成氢、碳和氧(β-CO)。另外,当在 W(100)-(5×1)C 表面上进行类似的解离时将获得二氧化碳、水和甲酸甲酯。通过程序升温反应光谱法监测了该解离过程。通过核磁共振自旋回波技术测定了液体 CH3OD 的自扩散系数、剪切粘度和密度。
應用
氘代甲醇可用作激光诱导的光声量热法技术将 1,3-二苯基三氮烯的顺式-反式热异构化过程中的溶剂。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A flash photolysis and optoacoustic calorimetry study of the cis?trans isomerization of 1, 3-diphenyltriazene
Scaiano.C.J
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 62(1), 75-81 (1991)
Transport processes in compressed liquid methanol.
Jonas J and Akai JA.
J. Chem. Phys. , 66(11), 4946-4950 (1977)
Reactions of methanol on W (100) and W (100)-(5? 1) C surfaces.
Ko EI, et al.
J. Catal., 62(2), 264-274 (1980)
相关内容
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy is an analytic technique to determine molecular structure, chemical composition and purity. NMR detects the energy absorbed due to nuclear spin states in the presence of a strong magnetic field.
Global Trade Item Number
货号GTIN
151939-100G4061838739957
151939-10X25G-N4061837649127
151939-25G4061838739964