Merck
149012
Sigma-Aldrich
辛二酸二甲酯
99%
别名:
二甲基辛二酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2C(CH2)6CO2CH3
CAS号:
分子量:
202.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of [11-2H2], [8-2H2], [7-2H2], [6-2H2], [5-2H2], [4-2H2] and [3-2H2] cis-9-octadecenoates.
Tulloch AP.
Chemistry and Physics of Lipids, 25(3), 225-235 (1979)