Merck
136468
Sigma-Aldrich
4′-哌嗪苯乙酮
94%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N2O
CAS号:
分子量:
204.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
94%
形狀
solid
mp
107-110 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-9H2,1H3
InChI 密鑰
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
應用
4′-Piperazinoacetophenone was used as sensitizer-linked amine to study the triplet-triplet energy transfer from cation to anion in crystalline salts.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Cation to anion triplet-triplet energy transfer in crystalline organic salts.
Gamlin JN, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6037-6040 (1996)