等級
technical
品質等級
化驗
~60% (NMR)
形狀
liquid
雜質
~10% formaldehyde dibenzylacetal
~25% benzyl chloride
折射率
n20/D 1.527
bp
102 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClCOCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI 密鑰
LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
酸保护基团;引入苯甲酰氧基和羟甲基
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Heart,forestomach, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Organic Syntheses, 52, 16-16 (1972)
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2962-2962 (1975)