Merck
125423
Sigma-Aldrich
1,4-环己二酮
98%
别名:
1,4-二氧环己烷, 四氢醌, 环己烷-1,4-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H8(=O)2
CAS号:
分子量:
112.13
Beilstein:
774152
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
77-78.5 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
InChI 密鑰
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1,4-环己二酮 (CHD) 在硝酸和硫酸溶液中被酸性溴酸盐氧化的过程中,发生未催化的振荡反应。它与酸性溴酸盐反应形成1,4-二羟基苯,进一步氧化和溴化可生成1,4-苯醌和溴有机物
應用
1,4-环己二酮已用于研究可见光对溴酸1,4-环己二酮-铁蛋白振荡反应的影响
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Uncatalysed oscillatory chemical reactions. Oxidation of 1, 4-cyclohexanedione by bromate in sulfuric or nitric acid solution.
Farage VJ and Janjic D.
Chemical Physics Letters, 88(3), 301-304 (1982)
Photosensitive, bubble-free, bromate-1, 4-cyclohexanedione oscillating reactions. Illumination control of pattern formation.
Kurin-Csorgei K, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(37), 6827-6829 (1997)
The 1, 4-cyclohexanedione-bromate-acid oscillatory system. 3. Detailed mechanism.
Szalai I and Koros E.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(35), 6892-6897 (1998)